Tlačiť
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-ETHOXY-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYLAMINE
PC302587-5G PC302587-1G
APOSPC302587-5GEA 210.69 EUR
APOSPC302587-5G APOSPC302587-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃NO
Mw: 219.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13196584
Číslo CAS: 1206593-27-2