Tlačiť
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC302586-5G PC302586-1G
APOSPC302586-5GEA 194.95 EUR
APOSPC302586-5G APOSPC302586-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₂
Mw: 252.62 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13196580
Číslo CAS: 647010-69-3