Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302573-25G PC302573-5G PC302573-50G
APOSPC302573-25GEA 512.72 EUR
APOSPC302573-25G APOSPC302573-5G APOSPC302573-50G
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃S
Mw: 305.54 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660314
Číslo CAS: 886503-38-4
OSN: 3261
ADR: 8 III