Tlačiť
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302571-1G PC302571-250MG PC302571-5G
APOSPC302571-1GEA 216.21 EUR
APOSPC302571-1G APOSPC302571-250MG APOSPC302571-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrClFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687182
Číslo CAS: 1323966-35-3
OSN: 3261
ADR: 8,III