Tlačiť
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302570-1G PC302570-5G
APOSPC302570-1GEA 126.35 EUR
APOSPC302570-1G APOSPC302570-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687208
Číslo CAS: 1126320-68-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III