Tlačiť
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302568-1G PC302568-5G PC302568-10G
APOSPC302568-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302568-1G APOSPC302568-5G APOSPC302568-10G
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Mw: 202.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687210
Číslo CAS: 1323966-44-4