Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302566-1G PC302566-5G PC302566-10G
APOSPC302566-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302566-1G APOSPC302566-5G APOSPC302566-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃O
Mw: 289.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393833
Číslo CAS: 1261606-06-7
OSN: 3265
ADR: 8 III