Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302561-1G PC302561-5G PC302561-10G
APOSPC302561-1GEA 131.17 EUR
APOSPC302561-1G APOSPC302561-5G APOSPC302561-10G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide 97%
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832360
Číslo CAS: 1017779-33-7
OSN: 3265
ADR: 8,II