Tlačiť
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302560-1G PC302560-5G
APOSPC302560-1GEA 257.16 EUR
APOSPC302560-1G APOSPC302560-5G
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Mw: 206.12 g/mol
Teplota tavenia: 135…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832367
Číslo CAS: 1214347-60-0