Tlačiť
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302558-1G PC302558-5G PC302558-10G
APOSPC302558-1GEA 181.45 EUR
APOSPC302558-1G APOSPC302558-5G APOSPC302558-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Mw: 269.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398595
Číslo CAS: 1261828-76-5
OSN: 3261
ADR: 8 III