Tlačiť
3'-Fluoro-5'-methylacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302555-10G PC302555-5G PC302555-1G PC302555-100MG
APOSPC302555-10GEA 233.13 EUR
APOSPC302555-10G APOSPC302555-5G APOSPC302555-1G APOSPC302555-100MG
3'-Fluoro-5'-methylacetophenone 98%
3'-Fluoro-5'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO
Mw: 152.17
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115883
Číslo CAS: 886497-73-0