Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302554-1G PC302554-5G PC302554-10G
APOSPC302554-1GEA 695.37 EUR
APOSPC302554-1G APOSPC302554-5G APOSPC302554-10G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Mw: 273.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18783226
Číslo CAS: 86256-51-1
OSN: 3265
ADR: 8 III