Tlačiť
3-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302548-5G PC302548-1G
APOSPC302548-5GEA 158.04 EUR
APOSPC302548-5G APOSPC302548-1G
3-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
3-Fluoro-o-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112486
Číslo CAS: 74266-68-5