Tlačiť
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302547-1G PC302547-5G
APOSPC302547-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302547-1G APOSPC302547-5G
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₃
Mw: 216.18 g/mol
Teplota tavenia: 101…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519374
Číslo CAS: 1092461-32-9