Tlačiť
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302545-1G PC302545-5G
APOSPC302545-1GEA 155.23 EUR
APOSPC302545-1G APOSPC302545-5G
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₃
Teplota tavenia: 104…106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258731
Číslo CAS: 1017778-29-8