Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302533-1G PC302533-5G PC302533-500MG
APOSPC302533-1GEA 58.08 EUR
APOSPC302533-1G APOSPC302533-5G APOSPC302533-500MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃
Mw: 273.48
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115849
Číslo CAS: 886496-91-9
OSN: 3265
ADR: 8 II