Tlačiť
3'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302531-25G PC302531-5G
APOSPC302531-25GEA 513.44 EUR
APOSPC302531-25G APOSPC302531-5G
3'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
3'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
Mw: 222.59
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115856
Číslo CAS: 886497-11-6