Tlačiť
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302530-1G PC302530-5G PC302530-10G
APOSPC302530-1GEA 397.36 EUR
APOSPC302530-1G APOSPC302530-5G APOSPC302530-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrClF₅S
Mw: 331.53 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652423
OSN: 3261
ADR: 8 III