Tlačiť
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302528-1G PC302528-5G
APOSPC302528-1GEA 181.71 EUR
APOSPC302528-1G APOSPC302528-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine
Vzorec: C₉H₁₁ClFNO
Mw: 203.64 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832346
Číslo CAS: 1017779-02-0