Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302520-1G PC302520-5G
APOSPC302520-1GEA 194.67 EUR
APOSPC302520-1G APOSPC302520-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₃
Mw: 313.07 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519378
Číslo CAS: 1092461-35-2