Tlačiť
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302516-1G PC302516-5G
APOSPC302516-1GEA 194.67 EUR
APOSPC302516-1G APOSPC302516-5G
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₃
Mw: 248.20 g/mol
Teplota tavenia: 94…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519317
Číslo CAS: 1005205-20-8