Tlačiť
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302512-1G PC302512-5G
APOSPC302512-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302512-1G APOSPC302512-5G
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂F₂O₄
Teplota tavenia: 66…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519324
Číslo CAS: 1092460-76-8