Tlačiť
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302509-1G PC302509-5G
APOSPC302509-1GEA 181.45 EUR
APOSPC302509-1G APOSPC302509-5G
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₃
Teplota tavenia: 71…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519318
Číslo CAS: 881190-34-7