Tlačiť
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302508-1G PC302508-5G
APOSPC302508-1GEA 189.47 EUR
APOSPC302508-1G APOSPC302508-5G
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₃
Mw: 252.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18783232
Číslo CAS: 1261828-37-8