Tlačiť
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302503-1G PC302503-5G PC302503-10G
APOSPC302503-1GEA 198.68 EUR
APOSPC302503-1G APOSPC302503-5G APOSPC302503-10G
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₃
Teplota tavenia: 63…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832349
Číslo CAS: 1017779-11-1