Tlačiť
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302499-1G PC302499-5G PC302499-10G
APOSPC302499-1GEA 124.57 EUR
APOSPC302499-1G APOSPC302499-5G APOSPC302499-10G
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₃
Mw: 252.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652497
Číslo CAS: 1240257-16-2