Tlačiť
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302481-25G PC302481-5G PC302481-1G
APOSPC302481-25GEA 512.72 EUR
APOSPC302481-25G APOSPC302481-5G APOSPC302481-1G
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Mw: 202.61 g/mol
Teplota tavenia: 56…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116056
Číslo CAS: 881190-93-8