Tlačiť
3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302479-1G PC302479-5G
APOSPC302479-1GEA 236.26 EUR
APOSPC302479-1G APOSPC302479-5G
3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₃
Teplota tavenia: 83…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832373
Číslo CAS: 105219-44-1