Tlačiť
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302475-1G PC302475-5G PC302475-10G
APOSPC302475-1GEA 181.71 EUR
APOSPC302475-1G APOSPC302475-5G APOSPC302475-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832285
Číslo CAS: 1000513-69-8
OSN: 3276
ADR: 6.1,III