Tlačiť
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
PC302473-1G PC302473-5G
APOSPC302473-1GEA 181.45 EUR
APOSPC302473-1G APOSPC302473-5G
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₁₂F₃NO₃
Mw: 263.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201059
Číslo CAS: 1435806-20-4