Tlačiť
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC302459-1G PC302459-5G
APOSPC302459-1GEA 323.71 EUR
APOSPC302459-1G APOSPC302459-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₇F₄NO
Mw: 221.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687194
Číslo CAS: 1323966-43-3