Tlačiť
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302457-5G PC302457-1G
APOSPC302457-5GEA 132.59 EUR
APOSPC302457-5G APOSPC302457-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Mw: 222.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201033
Číslo CAS: 1373920-67-2