Tlačiť
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302452-1G PC302452-5G
APOSPC302452-1GEA 331.73 EUR
APOSPC302452-1G APOSPC302452-5G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrF₆S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652507
Číslo CAS: 1240257-17-3
OSN: 3265
ADR: 8,III