Tlačiť
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302448-25G PC302448-5G PC302448-1G
APOSPC302448-25GEA 512.72 EUR
APOSPC302448-25G APOSPC302448-5G APOSPC302448-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
Mw: 169.59 g/mol
Teplota tavenia: 58…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660169
Číslo CAS: 886500-98-7