Tlačiť
2,4-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302436-1G PC302436-25G PC302436-5G PC302436-10G
APOSPC302436-1GEA 46.47 EUR
APOSPC302436-1G APOSPC302436-25G APOSPC302436-5G APOSPC302436-10G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde 90%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Mw: 172.13
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115930
Číslo CAS: 870837-66-4