Tlačiť
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302431-1G PC302431-5G
APOSPC302431-1GEA 236.26 EUR
APOSPC302431-1G APOSPC302431-5G
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Mw: 231.20 g/mol
Teplota tavenia: 260 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832370
Číslo CAS: 1256482-63-9