Tlačiť
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302428-5G PC302428-1G
APOSPC302428-5GEA 231.92 EUR
APOSPC302428-5G APOSPC302428-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 98%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂Cl₂FN
Mw: 190.00 g/mol
Teplota tavenia: 38…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115878
Číslo CAS: 79544-26-6
OSN: 3439
ADR: 6.1 III