Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302421-1G PC302421-5G
APOSPC302421-1GEA 91.33 EUR
APOSPC302421-1G APOSPC302421-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Mw: 187.12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832329
Číslo CAS: 1017778-48-1
OSN: 3276
ADR: 6.1 III