Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302419-1G PC302419-5G PC302419-10G
APOSPC302419-1GEA 145.8 EUR
APOSPC302419-1G APOSPC302419-5G APOSPC302419-10G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide 98%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Mw: 255.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832363
Číslo CAS: 1017779-42-8
OSN: 3261
ADR: 8 II