Tlačiť
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302414-1G PC302414-250MG PC302414-5G
APOSPC302414-1GEA 270.38 EUR
APOSPC302414-1G APOSPC302414-250MG APOSPC302414-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₂
Mw: 236.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201074
Číslo CAS: 1373920-82-1