Tlačiť
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302412-1G PC302412-5G PC302412-10G
APOSPC302412-1GEA 143.6 EUR
APOSPC302412-1G APOSPC302412-5G APOSPC302412-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol
Vzorec: C₈H₈F₂O₂
Teplota tavenia: 94…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258699
Číslo CAS: 1017779-55-3