Tlačiť
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302404-1G PC302404-5G PC302404-10G
APOSPC302404-1GEA 168.24 EUR
APOSPC302404-1G APOSPC302404-5G APOSPC302404-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
Mw: 206.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398589
Číslo CAS: 1261750-58-6