Tlačiť
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
PC302388-1G PC302388-5G PC302388-250MG
APOSPC302388-1GEA 146.01 EUR
APOSPC302388-1G APOSPC302388-5G APOSPC302388-250MG
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
Teplota tavenia: 90…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660230
Číslo CAS: 203314-27-6