Tlačiť
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302379-5G PC302379-10G PC302379-1G
APOSPC302379-5GEA 231.92 EUR
APOSPC302379-5G APOSPC302379-10G APOSPC302379-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Mw: 259.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09743917
Číslo CAS: 25922-41-2