Tlačiť
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302378-25G PC302378-5G PC302378-1G
APOSPC302378-25GEA 660.93 EUR
APOSPC302378-25G APOSPC302378-5G APOSPC302378-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O
Mw: 243.01
Teplota tavenia: 48…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519344
Číslo CAS: 134741-65-4