Tlačiť
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302362-1G PC302362-5G
APOSPC302362-1GEA 106.15 EUR
APOSPC302362-1G APOSPC302362-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Mw: 253.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660296
Číslo CAS: 886502-86-9