Tlačiť
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302358-1G PC302358-5G
APOSPC302358-1GEA 116.16 EUR
APOSPC302358-1G APOSPC302358-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O₂
Mw: 210.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519336
Číslo CAS: 1092460-86-0