Tlačiť
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
PC302356-1G PC302356-5G PC302356-10G PC302356-25G
APOSPC302356-1GEA 24.91 EUR
APOSPC302356-1G APOSPC302356-5G APOSPC302356-10G APOSPC302356-25G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄NO
Mw: 195.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652514
Číslo CAS: 123572-63-4
OSN: 2810
ADR: 6.1 III