Tlačiť
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302354-1G PC302354-5G
APOSPC302354-1GEA 179.05 EUR
APOSPC302354-1G APOSPC302354-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₂
Mw: 226.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519357
Číslo CAS: 874821-52-0