Tlačiť
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302350-1G PC302350-5G PC302350-25G
APOSPC302350-1GEA 158.04 EUR
APOSPC302350-1G APOSPC302350-5G APOSPC302350-25G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Teplota tavenia: 50…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832301
Číslo CAS: 1000555-32-7